Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10165131 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10165131 50 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10621302 10 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10236561 10 m 0,53 mm 0,5 μm 10 Stück
10746702 10 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10337971 10 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10206231 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10775932 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10630732 10 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10266371 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10650342 25 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10092901 25 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10144991 25 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10620352 25 m 0,2 mm 0,1 μm 1 Stück
10286421 25 m 0,2 mm 0,2 μm -
10155091 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10786142 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10690912 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10194791 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10631302 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10105091 25 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10649961 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10609001 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10378591 30 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10777082 30 m 0,25 mm 0,5 μm -
10699571 30 m 0,25 mm 1 μm -
10378301 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10546681 30 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10461472 30 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10062991 50 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10739752 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10536511 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10715962 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10194941 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10144801 50 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10063051 50 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10206851 50 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10266611 50 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10690722 60 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10460892 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10556681 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10216851 60 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10104851 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
42 options
Artikelnummer. 10165131
Marke: Macherey-Nagel™ 726623.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 5
USP-Typ Gehäuse G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 0,35 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1