Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10266611 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 10 Stück |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | - |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 10266611
Marke: Macherey-Nagel™ 726916.50
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340 °C |
| Filmdicke | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Menge | 1 Each |