Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10378591 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Product Code. 10378591
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726623.30
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 5
USP-Typ Gehäuse G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 0,35 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1