Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10630732 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10630732
Marke: Macherey-Nagel™ 726916.10
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Optima™ 5
USP-Typ Gehäuse G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340 °C
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1