Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10739752 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 10 Stück |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | - |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10739752
Marke: Macherey-Nagel™ 726056.50
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | Gehäuse G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Menge | Je 1 |