Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10786142 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
10786142 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10621302 10 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10236561 10 m 0,53 mm 0,5 μm 10 Stück
10746702 10 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10337971 10 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10206231 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10775932 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10630732 10 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10266371 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10650342 25 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10092901 25 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10144991 25 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10620352 25 m 0,2 mm 0,1 μm 1 Stück
10286421 25 m 0,2 mm 0,2 μm -
10155091 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10690912 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10194791 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10631302 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10105091 25 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10649961 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10609001 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10378591 30 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10777082 30 m 0,25 mm 0,5 μm -
10699571 30 m 0,25 mm 1 μm -
10378301 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10546681 30 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10461472 30 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10062991 50 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10739752 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10165131 50 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10536511 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10715962 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10194941 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10144801 50 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10063051 50 m 0,2 mm 0,5 μm 1 Stück
10206851 50 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10266611 50 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10690722 60 m 0,25 mm 0,35 μm 1 Stück
10460892 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10556681 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10216851 60 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
10104851 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Artikelnummer. 10786142 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726863.25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 €
    562.32 € / 1 Stück
    Sparen 47.68 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
USP-Typ Gehäuse G27
Stationäre Phase Optima™ 5
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Temperaturbereich (metrisch) 340 °C