Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726313.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0,32 mm | |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 5 | |
340 °C | |
30 m |
Gehäuse G27 | |
0,5 mm | |
GC | |
0,1 μm | |
Je 1 |