Learn More
OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12897142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3000 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12897142 3000 E 3000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12897142 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80975
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
OPTIZYME™ AP ist eine neuartige alkalische Phosphatase, die die Freisetzung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA und Nukleotiden in 10 min katalysiert
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase dephosphoryliert Klonierungsvektor-DNA (10 min bei 37 °C)
  • Schnelle Thermoinaktivierung (5 min bei 75 °C)
  • Gleichzeitiger Verdau und Dephosphorylierung von Vektor-DNA
  • Ein Protokoll für alle Arten von DNA-Enden
  • Nukleotid-Abbau vor der Sequenzierung von PCR-Produkten
  • Aktiv an Nukleotiden
  • Protein-Dephosphorylierung
  • Aktiv in allen OPTIZYME Restriktionsenzympuffern
Im Lieferumfang enthalten:
10X OPTIZYME AP-Puffer: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C), 50 mM MgCl2, 1 M KCl, 0.2 % (v/v) Triton X-100, 1 mg/ml BSA
Quelle: E. coli-Zellen mit einem geklonten bakteriellen alkaline-Phospahatase-Gen
Qualitätskontrolle:
  • Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-frei
  • Funktional getestet auf Dephosphorylierung von 5'-Termini von überhängender, geschnittener und stumpfer DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 U/μl
Farbe Farblos
pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dephosphorylat-Klonierungsvektor-DNA (min. 10 bei 37 °C), schnelle Thermoinaktivierung (min. 5 bei 75 °C), Nucleotid-Abbau vor Sequenzierung von PCR-Produkten, aktiv bei Nucleotiden, Proteindephosphorylierung, Restriktion En
Lagerungspuffer OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten bakteriellen Alkaline-Phospahatase-Gen
Menge 3000 E
Produkttyp Alkalische Phosphatase
Form Fest