Learn More
OPTIZYME™ AluI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11904782
Click to view available options
Menge:
600 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11904782
Marke: Fisher BioReagents BP80151
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...A G^C T...3'
3'...T C^G A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 50 Bis 100 %
  • Puffer 2: 0 Bis 20 %
  • Puffer 3: 0 Bis 20 %
  • Puffer 4: 100 %
  • Puffer 5: 0 Bis 20 %
Lagerungspuffer:
  • 10 Mm Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C),50 mM KCl,1 mM DTT,0.1 mM EDTA,0.15 % Triton X-100,0.2 mg/ml BSA und50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach 50-facher Überverdauung mit AluI ligiert und erneut geschnitten werden
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – blockiert
    • 5'...TGm6AGCT(N)5 TGCT...3'
  • 3'...AC TCGA(N)5 m6ACGA...5'
  • (Schneiden ist blockiert)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Alul ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 600 E
    Schnittstelle AG.CT
    Produkttyp Alul
    Form Flüssig