Learn More
OPTIZYME™ BpiI (BbsI), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
1000 E
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Descripción
5'...G A A G A C (N)2^...3'
3'...C T T C T G (N)6^...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 2
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1X OPTIZYME Puffer 2: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 20 Bis 50 %
- Puffer 2: 100 %
- Puffer 3: 50 Bis 100 %
- Puffer 4: 50 Bis 100 %
- Puffer 5: 50 Bis 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- BpiI spaltet flussabwärts von seinem Erkennungsort und kann jede gewünschte 4-Base-5'-Überhänge generieren. Diese Funktion ist für das direkte Klonen von PCR-Produkten nützlich.
- 5'...GAAGAm5C G...3'
- 5'...m5C GAAGAC...3'
Especificaciones
Especificaciones
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Bpl ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 1000 E |
| Schnittstelle | GAAGAC(2/6). |
| Produkttyp | BpI |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido