Learn More
OPTIZYME™ ClaI (Bsu15I), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
600 E
Konzentration:
10 U/μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...A T^C G A T...3'
3'...T A G C^T A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 20 Bis 50 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 20 Bis 50 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 20 Bis 50 %
- 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Clal wird durch überlappende Dam-Methylierung blockiert. Zur Vermeidung einer Dam-Methylierung, verwenden Sie einen dam-/dcm-Stamm.
- 5'...ATCGm6A TC...3'
- 5'...ATCGAT...3'
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | >50 % Wasser, 25 bis 50 % Glycerin |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Cfr9l ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 8 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mm EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 600 E |
| Schnittstelle | AT.CGAT |
| Produkttyp | ClaI (Bsu15I) |
| Mehr anzeigen |