Learn More
OPTIZYME™ DNA-Polymerase I, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-4487760
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 12807172
Marke: Fisher BioReagents BP81091
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OPTIZYME™ DNA Pol I ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die 5'->3' DNA-Synthese katalysiert und 3'->5'-Exonuklease, 5'->3' Exonuklease sowie RNase-H-Aktivität aufweist.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME DNA Polymerase I markiert DNA durch Nick-Übersetzung in Verbindung mit DNase I.
  • Second-strang-cDNA-Synthese in Verbindung mit RNase H.
  • Einbindung modifizierter Nukleotide (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszierend markierte Nukleotide).
  • Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme und reverse Transkriptasen.
Im Lieferumfang enthalten:
10-fach OPTIZYME DNA Pol I Puffer: 500 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C); 100 mM MgCl2; 10 mM DTT
Quelle: E. Coli-Zellen mit einem geklonten polA-Gen für E.Coli
Qualitätskontrolle:
Endodeoxyribonuklease-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Farbe Farblos
pH 7.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Polymerase-I-markiert DNA durch Nicktranslation in Verbindung mit DNase I, Zweistrang-cDNA-Synthese in Verbindung mit RNase H, Einbindung modifizierter Nucleotide, Reverse Transkriptasen
Lagerungspuffer OPTIZYME™ DNA Pol I Puffer 10x:Tris HCl 500 mM (7,5 pH bei 25 °C), MgCl2 100 mM, DTT 10 mM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten polA-Gen
Menge 500 E
Produkttyp DNA Polymerase I
Form Flüssig