Learn More
OPTIZYME™ DPNI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11904852
Click to view available options
Menge:
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11904852
Marke: Fisher BioReagents BP80091
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...G m6A^T C...3'
3'...C T^m6A G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 100 %
  • Puffer 2: 100 %
  • Puffer 3: 50 Bis 100 %
  • Puffer 4: 100 %
  • Puffer 5: 50 Bis 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 400 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
l
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als70 % der pBR322-DNA-Fragmente können Ligiert werden, und mehr als95 % davon können nach50-facher Überverdauung mit DPNI erneut geschnitten werden.
  • Hinweise:
    • DPNI erfordert das Vorhandensein von N6-Methyladenin innerhalb der Erkennungssequenz, um DNA zu spalten.
    • Dpnl spaltet ausschließlich vollständig-adenomethylierte Dam-Stellen. Hämi-adenomethylierte Dam-Standorte – DPNI spaltet 60-mal langsamer.
    • DPNI, Bsp143I und MboI erkennen alle dieselbe Sequenz, weisen jedoch unterschiedliche Methylierungsempfindlichkeiten und Spaltungsstellen auf.
    Methylierungseffekte:
    Dam: Schneidet keine Dam-DNA
    • Gm6ATC
  • (Schneidet nur Dam-methylierte DNA)
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Kann überlappen – keine Auswirkung
    • 5'...Gm6A Tm5C G...3'
  • 3'...C Tm6A Gm5C...5'
  • (Schneidet nur Dam-methylierte DNA)
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 10X OPTIZYME™ Puffer 4
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >70 % der pBR322-DNA-Fragmente können ligiert werden und >95 % davon können nach50-facher Überverdauung mit Dpnl erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 400mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 500 E
    Schnittstelle GA.TC
    Produkttyp DpnI
    Form Flüssig