Learn More
OPTIZYME™ DraI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11934792
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2000 E
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 11934792
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP80261
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...T T T^A A A...3'
3'...A A A^T T T...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 50 Bis 100 %
  • Puffer 2: 50 Bis 100 %
  • Puffer 3: 20 Bis 50 %
  • Puffer 4: 100 %
  • Puffer 5: 20 Bis 50 %
Lagerungspuffer:
  • 10 Mm Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.15 % Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA und50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit DraI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an DraI erforderlich.
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Kann überlappen – blockiert
    • 5'...TTTAAm6AC(N)6G TGC...3'
  • 3'...AAATT TG(N)6Cm6ACG...5'
  • (Schneiden ist blockiert)
  • EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 10X OPTIZYME™ Puffer 4
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Dral ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 2000 E
    Schnittstelle TTT.AAA
    Produkttyp DraI
    Form Flüssig