Learn More
OPTIZYME™ HpaII, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
1000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Description
5'...C^C G G...3'
3'...G G C^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 20 Bis 50 %
- 10 Mm Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- CCGG
Spécification
Spécification
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Haell ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 1000 E |
| Schnittstelle | C.CGG |
| Produkttyp | HpaII |
| Form | Flüssig |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu