Learn More
OPTIZYME™ M-MLV reverse Transkriptase, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-4487511
Click to view available options
Menge:
25.000 E
5000 E
Packungsgröße:
25 K-Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 12827162
Marke: Fisher BioReagents BP81041
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OPTIZYME™ M-MuLV-RT ist eine genetisch veränderte MLV-RT, die RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität besitzt.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME M-MLV-RT wird für die effiziente cDNA-Synthese des ersten Stranges bei RT-PCR und Echtzeit-PCR (bis zu 13 kb) verwendet.
  • Erzeugung markierter cDNA-Sonden für Microarrays
  • Synthese von cDNA für Klonierung und Expression
  • Analyse von RNA durch Primer-Extension
  • DNA-Markierung
  • Optimale Aktivität bei 42 °C (aktiv bis 50 °C)
  • Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Im Lieferumfang enthalten:
5x OPTIZYME M-MLV-RT-Puffer: 250 mM Tris-HCl (pH 8.3 bei 25 °C), 250 mM KCl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT
Quelle: E. coli-Zellen mit einem einklonierten Fragment des Polymerase-Gens, das für die Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MuLV-RT) kodiert
Qualitätskontrolle:
  • Endo-, Exodeoxyribonuklease-, Phosphatase- und Ribonuklease-frei
  • Funktionell für die Erststrang-cDNA-Synthese und RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 200 U/μl
Farbe Farblos
pH 8.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugung markierter cDNA-Sonden für Microarrays, Synthese von cDNA zur Klonierung und Expression, Analyse von RNA durch Primer-Erweiterung, DNA-Markierung, optimale Aktivität bei 42 °C, beinhaltet modifizierte Nucleotide
Lagerungspuffer OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten Fragment des Polymerase-Gens, das für die Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MuLV-RT) kodiert
Menge 5000 E
Produkttyp OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase
Form Flüssig