Learn More
OPTIZYME™ MspI (HpaII), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
3000 E
Beschreibung
5'...C^C G G...3'
3'...G G C^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
- 10 mM Kaliumphosphat (pH 7.5 bei 25 °C),200 mM NaCl,1 mM DTT,1 mM EDTA,0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Das externe C in der Reihenfolge: CCGG ist methyliert – keine Spaltung durch Mspl oder Hpall möglich. Mspl ist ein Isoschizomer von HpaII. Im Gegensatz zu HpaII kann MspI die Sequenz jedoch aufspalten, wenn der interne C-Rückstand methyliert wird.
- CCGG
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Puffer 4 |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genklonierung und DNA-Genotypisierung |
| Lagerungspuffer | 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,5 bei 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 3000 E |
| Schnittstelle | C.CGG |
| Produkttyp | MspI |
| Form | Flüssig |