Learn More
OPTIZYME™ NdeI, Fisher BioReagents™
Beschreibung
5'...C A^T A T G...3'
3'...G T A T^A C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 0 Bis 20 %
- Puffer 3: 100 %
- Puffer 4: 0 Bis 20 %
- Puffer 5: 50 Bis 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- 5'...TGm6A(N)4CATA TGCT...3'
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Nde l ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 1500 E |
| Schnittstelle | CA.TATG |
| Produkttyp | NdeI |
| Form | Flüssig |