Learn More
OPTIZYME™ NsiI (Mph1103I) Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher Bioreagents BP8058-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11974812
  • 76.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
5'...A T G C A^T...3'
3'...T^A C G T A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 5
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 0 – 20 %
  • Puffer 2: 50 Bis 100 %
  • Puffer 3: 20 Bis 50 %
  • Puffer 4: 50 Bis 100 %
  • Puffer 5: 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit NsiI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Kompatible Enden: Alw21I, PstI, SdaI, SduI
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10 U/μl
    7,4
    10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    1.000 U
    NsiI
    25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin, 1 bis 2,5 % Kaliumchlorid
    >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Not l ligiert und erneut geschnitten werden
    Den Behälter dicht geschlossen halten
    ATGCA.T
    Flüssig
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation