missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OPTIZYME™ SalI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
2000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...G^T C G A C...3'
3'...C A G C T^G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37° C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 0 Bis 20 %
- Puffer 3: 100 %
- Puffer 4: 0 Bis 20 %
- Puffer 5: 20 Bis 50 %
- 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und50 % (v/v) Glycerin
- Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (> 5 %), ein pH-Wert von > 8.0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
- Superspiralisierte Formen von pBR322 und pUC erfordern einen 10-fachen Überverdau mit Sall, um einen vollständigen Verdau zu erzielen.
- Inkubation bei 25 °C führt zu 50 bis 75 % Aktivität.
Methylierungseffekte:
Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
CpG: Vollständige Überlappungen – blockiert
- GTCGAC
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Buffer 3 |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Taql ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 2000 E |
| Schnittstelle | G.TCGAC |
| Produkttyp | SalI |
| Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur