Learn More
OPTIZYME™ Sau3AI (Bsp143I), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
300 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...^G A T C ...3'
3'... C T A G^...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME Puffer Sau3AI
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1-fach OPTIZYME Puffer Sau3AI: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37° C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat, 0.02 % Triton X-100 und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 20 Bis 50 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 50 Bis 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),10 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- 5'...Gm6ATC...3'
- 5'...GATm5C G...3'
- 5'...TGm6ATC(N)6 TGCT...3'
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Buffer Sau3AI |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Sau3Al ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 300 E |
| Schnittstelle | .GATC. |
| Produkttyp | Sau3AI |
| Form | Flüssig |