Learn More
OPTIZYME™ SmaI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
1200 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...C C C^G G G...3'
3'...G G G^C C C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 30 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 0 Bis 20 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Inkubation bei 37 °C führt zu einer 50%igen Aktivität. Smal hat eine Halbwertszeit von15 Minuten bei 37 °C.
- Inkubation bei 25 °C führt zu einer 100%igen Aktivität.
- SmaI benötigt für Aktivität K+.
Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
CpG: Vollständige Überlappungen – blockiert
- CCCGGG
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Puffer 4 |
| Inkubatortemperatur | 30 °C |
| pH | 7,4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90 % der pUC19-DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Smal ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 1200 E |
| Schnittstelle | CCC.GGG |
| Produkttyp | SmaI |
| Form | Flüssig |