Learn More
OPTIZYME™ SpeI (BcuI), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11924782
Click to view available options
Menge:
400 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11924782
Marke: Fisher BioReagents BP80181
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
5'...A^C T A G T...3'
3'...T G A T C^A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 50 Bis 100 %
  • Puffer 2: 50 Bis 100 %
  • Puffer 3: 0 Bis 20 %
  • Puffer 4: 100 %
  • Puffer 5: 20 Bis 50 %
Lagerungspuffer:
  • 10mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C),300 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 80 % der DNA-Fragmente können ligiert werden, und mehr als 90 % davon können nach 50-facher Überverdauung mit SpeI erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
    • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Adenovirus-2-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 10 Einheiten von SpeI erforderlich.
  • Hinweis: Analysiert mit Insert-enthaltender pUC19-DNA, enthält eine BcuI-Erkennungssequenz.
  • Kompatible Enden: XmaJI, Eco130I, NheI, XbaI
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 10X OPTIZYME™ ECL136II, Sacl-Puffer
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Sacl ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    Menge 400 E
    Schnittstelle A.CTAGT
    Produkttyp SacI
    Form Flüssig