Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA-Ligase, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
100 E
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
Beschreibung
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase beschleunigt katalytisch die Ausbildung von Phosphodiester-Bindungsstellen zwischen nebeneinander liegenden 5'-Phosphat- und 3'-Hydroxyl-Kettenenden in Duplex-DNA bzw. -RNA.
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME™ T4 DNA-Ligase wird zum Klonieren von Restriktionsenzym-generierten DNA-Fragmenten verwendet
- Schnelle Ligation von klebrigen Enden (10 min bei Raumtemperatur)
- Klonieren von PCR-Produkten
- Ligation doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker oder Adaptoren mit DNA
- Vor Ort gesteuerte Mutagenese
- Amplifizierter Fragmentlängen-Polymorphismus
- Ligase-vermittelter RNA-Nachweis
- Nick-Reparatur in Duplex-DNA, RNA oder DNA/RNA-Hybriden
- Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme
Im Lieferumfang enthalten:
- 10X OPTIZYME T4 DNA-Ligase-Puffer: 400 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP (pH 7,8 bei 25 °C)
- 50 % OPTIZYME PEG 4000 Lösung: 50 % (w/v) Polyethylenglycol
Qualitätskontrolle:
- Endo-, Exodeoxyribonuklease-, Phosphatase- und Ribonuklease-frei
- Funktionell auf die Ligation von kohäsiven und stumpfen DNA-Fragmentenden getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 U/μl |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Klonierung von Restriktions-Enzymen erzeugte DNA-Fragmente, Klonierung von PCR-Produkten, Ligation doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker oder Adapter für DNA, ortsspezifische Mutagenese, Polymorphismus mit amplifizierter Fragmentlänge, Ligase-vermittelte RNA-Detektion, Nick |
| Lagerungspuffer | OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer 10X: Tris HCl 400mM, MgCl2 100mM, DTT 100mM, ATP 5mM (7.8 pH at 25°C), OPTIZYME™ PEG 4000 Solution 50%: Polyethylene Glycol 50% (w/v) |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | E. coli-Zellen mit einem geklonten Gen 30 von T4-Bakteriophagen |
| Menge | 100 E |
| Produkttyp | T4 DNA-Ligase |
| Form | Flüssig |