Learn More
OPTIZYME™ TaqI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
3000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...T^C G A...3'
3'...A G C^T...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME TaqI Puffer
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1-fach OPTIZYME Puffer TaqI: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C), 5 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 65 °C inkubieren
- Um eine effizientere Verdauung zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 20 Bis 50 %
- Puffer 4: 20 Bis 50 %
- Puffer 5: 20 Bis 50 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C),300 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Taql wird durch überlappende Dam-Methylierung blockiert.
- Zur Vermeidung einer Dam-Methylierung, verwenden Sie einen dam-/dcm-Stamm.
- Inkubation bei 37 °C führt zu einer 10%igen Aktivität.
Methylierungseffekte:
Dam: Kann überlappen – blockiert
- 5'...TCGm6A TC...3'
- TCGA
Spezifikation
Specifications
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ TaqI Buffer |
| Inkubatortemperatur | 65 °C |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Taql ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Menge | 3000 E |
| Schnittstelle | T.CGA |
| Produkttyp | Taql |
| Form | Flüssig |