Learn More
OPTIZYME™ XhoI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
3000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'....C^T C G A G...3'
3'....G A G C T^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 5
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 50 Bis 100 %
- Puffer 4: 20 Bis 50 %
- Puffer 5: 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Ligation und erneutes Schneiden:
- Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit XhoI ligiert und erneut geschnitten werden.
- Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten von XhoI erforderlich.
- Hinweis:
- Für den vollständigen Verdau superspiralisierter Plasmid-DNA kann die bis zu 5-fache Menge an Xhol gegenüber linearer DNA benötigt werden.
- Kompatible Enden: BauI, Eco88I, SalI, SmoI
- Methylierungseffekte:
- Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
- Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
- CpG: Vollständige Überlappung – Spaltung beeinträchtigt
- CTCGAG
(Spaltung beeinträchtigt)
EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Buffer 5 |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Xhol ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 3000 E |
| Schnittstelle | C.TCGAG |
| Produkttyp | XhoI |
| Form | Flüssig |