Learn More
OPTIZYME™ XmaJI (AvrII), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11964832
Click to view available options
Menge:
200 U
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11964832
Marke: Fisher BioReagents BP80821
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...C^C T A G G...3'
3'...G G A T C^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C); 10 mM Mg-Acetat; 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 20 Bis 50 %
  • Puffer 2: 50 bis 100 %
  • Puffer 3: 50 Bis 100 %
  • Puffer 4: 100 %
  • Puffer 5: 50 Bis 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit XmaJI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 10 Einheiten an XmaJI erforderlich.
  • Kompatible Enden: BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C^CTAGG)
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 10X OPTIZYME™ Puffer 4
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit XmaJl ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    Menge 200 U
    Schnittstelle C.CTAGG
    Produkttyp XmaJI (AvrII)
    Form Flüssig