Learn More
OR2B11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561525
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15719341
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SDNHSFLGDS PKAFILLGVS D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 62%.
Odorant receptor.
Spezifikation
Spezifikation
OR2B11
Polyclonal
Unconjugated
OR2B11
novel 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) protein; olfactory receptor 2B11; olfactory receptor family 2 subfamily B member 11; olfactory receptor, family 2, subfamily B, member 11; OR2B11
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
127623
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JQS5
OR2B11
Recombinant protein corresponding to Human OR2B11