Learn More
OR5D3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15506521
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
OR5D3
Polyclonal
Unconjugated
OR5D3P
OR5D3P
A synthetic peptide derived from the internal region of human OR5D3
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Olfactory receptor 5D3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8594
-20°C