Learn More
Orantinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474018 10 mg -
16420377 50 mg 50 Milligramm
16415016 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474018 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10517
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.
Orantinib (SU6668
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orantinib
Physikalische Form Powder
CAS 252916-29-3
Farbe Deep Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU6668 TSU-68
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
SMILES CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
Formelmasse 310.35
Reinheit (%) 98.18%
Güte Research