Learn More
Orcein, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469806 5 g 5 Gramm
11459806 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20294.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Roter Farbstoff, der in der Mikroskopie als Mittel für die Färbung von Flagellen sowie für den Nachweis von elastischem Gewebe in Sputum verwendet wird.
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1400-62-0
Summenformel C28H24N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 500.507
MDL-Nummer MFCD00062310
InChI-Schlüssel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
IUPAC-Name 2,8-bis(2,4-Dihydroxy-6-Methylanilin)-1,9-Dimethyldibenzofuran-3,7-Dion
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orcein
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Orcein