Learn More
Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11924681 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize':
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
11924681 100 g Glasflasche 100 Gramm
10637211 5 g Glasflasche 5 Gramm
10517562 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11924681 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 416581000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-15-4
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002291
InChI-Schlüssel OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC-Name 5-Methylpentan-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Orcinol
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe braun-rosa bis grau-rosa
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 159°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,6959
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orcinol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften./waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.