Learn More
Org-26576, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436027
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16436027 5 mg 5 Milligramm
16424556 100 mg 100 Milligramm
16413308 10 mg 10 Milligramm
16409846 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16436027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101216
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Org-26576
CAS 1026791-61-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N2O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation