Learn More
MedChemExpress Oridonin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 364.43 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 28957-04-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.86% |
| Löslichkeit | DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | NSC-250682∣ Isodonol |
| Ziel | Akt∣Bacterial |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?