Learn More
MedChemExpress Oridonin
Artikelnummer. 16494717
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494717 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16494717 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0004
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 364.43 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.86%
Löslichkeit DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym NSC-250682∣ Isodonol
Ziel Akt∣Bacterial
Menge 50 mg