Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ pH-Elektrode
Thermo Scientific™ Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektroden besitzen ein Schliffdiaphragma mit freiem Durchfluss.
385.00 €
Spezifikation
Diaphragma | Sure-Flow |
---|---|
Material | Epoxidschaft |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 100 °C° |
Art der Fülllösung | 3M KCl |
Benachrichtigungen:
Polare organische Verbindungen sollten vermieden werden.
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10029150
|
Thermo Scientific™
8165BNWP |
WPBNC |
385.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektroden besitzen ein Schliffdiaphragma mit freiem Durchfluss.
Sie wurden für Messungen des pH-Wertes in allgemeinen und zähflüssigen Proben sowie in Kolloidproben entwickelt.
- Material: der robuste Epoxidharzkörper ist gegen starke Säuren und Basen beständig
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 100°C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Sure-Flow
- Abmessungen: 120 x 12 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: 810007
- Feldmessungen des pH-Wertes, bei denen Stabilität und Leistungsstärke gefragt sind, Messungen des pH-Wertes von Bodenproben vor Ort
- Das Diaphragma kann zwischen Messungen einfach gereinigt werden; durch Drücken auf die Kappe fließt die Fülllösung durch das Diaphragma und spült damit Verunreinigungen weg, die die Messung störend beeinflussen können
- Wird gelegentlich in einigen organischen Verbindungen verwendet
- Die Hülle schützt die pH-Messmembran und ist zur einfacheren Reinigung abnehmbar
- Kappendurchmesser: 16 mm
- Polare organische Verbindungen sollten vermieden werden
- Double-Junction-Elektrode
- Tris-kompatibel
- Wasserdichter BNC-Anschluss
- 1 m-Kabel
Spezifikation
Sure-Flow | |
0 bis 14 | |
3M KCl | |
ROSS | |
32 ° bis 212 ° F | |
1m |
Epoxidschaft | |
0 °C° bis 100 °C° | |
Abnehmbarer Kegelmembranschutz, 2 x 60 ml-Flaschen Orion ROSS Fülllösung für Elektroden | |
0,01 | |
39 in. | |
16mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.