Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™AQ3700 AQUAfast™-Photometer
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
Marke: Thermo Scientific™ AC3SR24
25.93 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
Die Software führt Sie so durch die Testschritte, dass die Konformität und Konsistenz bei der Sammlung Ihrer wichtigen Testergebnisse gewährleistet ist.
Eigenschaften:
- Breite Palette an Desinfektionsmitteln in verschiedenen Formaten als Erweiterung unseres Angebots für eine Vielzahl von Branchen
- Großes Grafikdisplay mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Automatischer Countdown bis zur Messung
- Konsistente Ergebnisse von Schicht zu Schicht
- Wählbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Polnisch mit anderen Sprachen, die über den RJ 45-Anschluss hochgeladen werden können
Erfordert:
- 4 AA-Batterien
Empfohlen für:
- Abwasser
- Trinkwasser
- Nährstoffüberwachung
- Umweltanalyse
- Nahrungsmittel und Getränke
- Industrielle Anwendungen
Spezifikation
Dichtungsring für 24 mm-Fläschchen | |
AQ3700 Kolorimeter | |
5°bis 40 °C |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.