Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4000 Kolorimeter und Zubehör
Mit dem Autotest-Ampullen-kompatiblen Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter mit 65 vorprogrammierten Methoden können Sie gängige Wasser- und Abwasserparameter messen
Marke: Thermo Scientific™ AQ4000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter mit 65 vorprogrammierten Methoden, einer automatischen Wahl von vier Wellenlängen und einer Zeitschaltuhr können Sie gängige kolorimetrische Wasser- und Abwasserparameter messen. Verwenden Sie die Autotest-Ampullen mit Auto-ID-Barcode zur Vereinfachung der Probenvorbereitung und -prüfung. Die Ampullen enthalten vorgemessene flüssige Reagenzien und sind mit der richtigen Probenmenge gefüllt. Der Kolorimeter liest den Barcode, identifiziert automatisch die Parameter und leitet den Test ein. Dieses gemäß Schutzklasse IP67 wasserdichte Messgerät zeichnet 100 Datenwerte auf. Bei gelegentlicher Nutzung beträgt die Akkulaufzeit im Durchschnitt 2.500 Stunden.
Eigenschaften:
- Automatische Erkennung der zu messenden Parameter
- Für fehlerfreie Messwerte zu einem äußerst attraktiven Preis
- Wählt das Programm und beginnt mit der Messung, ohne dass der Anwender eine Taste drücken muss
- Führt den Anwender dank der einfachen Bedienung durch die Einrichtung und Messung
- Wasserdicht gemäß IP67
Vorteile:
- Die Kalibrierung ist benutzerspezifisch anpassbar und es können vollständig benutzerspezifische Methoden erstellt werden
- Zur Definition benutzerspezifischer Methoden können bis zu 12 Datenpunkte verwendet werden
- Im Speicher des Kolorimeters können bis zu 10 Methoden gespeichert werden.
- Es können bis zu 100 Messwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden.
Bestellinformationen:
Zur Verwendung mit Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 und nicht mehr erhältlichen Messgeräten der Orion AQ2 Serie.
Hinweis: Verwendet Thermo Scientific™ Auto-ID™ Ampullen, Flüssigkeits-, Pulver- und Tablettenreagenzien, einschließlich vieler für EPA, ISO und andere regulatorische Berichte akzeptierter Methoden.
Spezifikation
0 bis 2 A | |
13, 16 und 24 mm | |
AA | |
IP67. | |
420, 520, 580, 610 nm | |
90 bei max. 50°C. % | |
Keypad mit 12 Doppel-Funktionstasten und taktiler Rückmeldung | |
±2 nm | |
Bis zu 190 und 10 benutzerdefinierte programmierte Methoden |
2500 Std. (Alkali); 10000 Std. (Lithium) | |
Kolorimeter zur Verwendung mit 189 vorprogrammierten Methoden | |
LCD, benutzerspezifisch | |
LED | |
automatisch | |
AQ4000 Kolorimeter, 13 und 16 mm Fläschchenadapter, Stampfstab, 16 mm-Fläschchen, Zero-Kit (AQ4ZER), 4 AA-Batterien und Tragetasche | |
100 | |
0°bis 45 °C |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.