Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
Marke: Thermo Scientific™ 090036
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
- Für Messgeräte mit BNC, US Standard, mit bestimmten LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2 mm-Referenzpins oder abisolierten Elektrodeneingängen
- Die Elektroden müssen mit US Standard-, Schraub-, Karl Fisher oder BNC-Anschlüssen ausgestattet sein
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Messgeräte mit 2 mm-Referenzsteckverbindern, Messgeräte mit BNC-Eingang, Messgeräte mit britischen Anschlüssen, Messgeräte mit bestimmten LEMO-Anschlüssen, Messgeräte mit E DIN-Anschlüssen, Messgeräte mit Radiometer-Anschlüssen, Messgeräte mit abisolierten Kabeleingängen, Mit US-Standardanschlussstecker; | |
F LEMO (Metrohm) |
F LEMO (Metrohm), BNC, BNC an F LEMO Adapter | |
Elektroden-Adapterkabel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.