Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
Marke: Thermo Scientific™ 654201
Weitere Details : CAS : 121-54-0 Netto-Gewicht : 0.47700kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
Alle Tensidanalyselösungen sind als 475 ml (1 Pint)-Flasche verpackt, außer Bestellnummer 654202, die als 60 ml (2 oz.)-Flasche verpackt ist.Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Spezifikation
Hyamine 1622 Titrant, 475mL | |
475 mL | |
Flasche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.