Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Standard DO-Sonde aus Epoxidharz für das Labor oder das Feld, kompatibel mit Messgeräten der Star‑Serie
Verwenden Sie diese Standard-DO-Sonde aus Epoxidharz im Labor oder im Feld für zuverlässige Ergebnisse unabhängig von der Umgebung.
Marke: Thermo Scientific™ 081010MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Produkt, wie der Name bereits andeutet, entweder im Labor oder im Feld. Der robuste Körper und die Vielseitigkeit der Thermo Scientific™ Orion™ Standard-DO-Sonde aus Epoxidharz für Feld und Labor ermöglichen zuverlässige Ergebnisse unabhängig von der Umgebung.
TErsatzteile- Membrankappen: 081003
- Membranlösung: 080514
- Wartungskit: 080113
Die Standard-DO-Sonde aus Epoxidharz 081010 wird mit den Messgeräten 805Aplus, 810Aplus, 850Aplus verwendet.
Die Standard-DO-Sonde aus Epoxidharz 081010MD wird mit den Messgeräten der Star Serie verwendet.
Empfohlen für:
Anwendungen im Labor und im Feld
Spezifikation
Kompatibel mit Messgeräten der Star Serie | |
9,8 Fuß . | |
20 cm/s | |
Orion Star Serie Messgeräte | |
0 °C° bis 50 °C° |
<1% / Tag | |
3 m | |
90 % vom Endwert in 10 sek. | |
DO-Sonde, Epoxid |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.