Learn More
Ornidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430968
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16430968 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16430968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0508
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H10ClN3O3
Menge 5 g
Synonym Ro 7-0207
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Molekulargewicht (g/mol) 219.63
Formelmasse 219.63
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation