Learn More
Oroxylin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16429018 10 mg -
16421438 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16429018 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0560
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oroxylin A
CAS 480-11-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O5
Menge 10 mg
Synonym Baicalein 6-methyl ether 6-Methoxybaicalein
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (112.57 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death