Learn More
ORP-Puffer +271mV, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |