Learn More
Fisherbrand™ ORP-Elektrode
Zur Messung von Oxidations-Reduktionspotenzial. Fisherbrand™ ORP-Elektroden sind für alle Anschlussarten erhältlich.
164.00 € - 268.00 €
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfohlen für Messungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen (–5 bis 100 °C) oder bei schnellen Temperaturschwankungen |
Modell | ORP mit Gelfüllung |
mV-Bereich | ± 1500 |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726348
|
Fisherbrand™
|
S7 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11778452
|
Fisherbrand™
|
DIN |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Gehäuse aus Kunststoff
- Temperaturbereich von 0 bis 80 °C
- Gelelektrolyt
- pH-Bereich von ±1500 mV
Spezifikation
Kunststoff | |
ORP mit Gelfüllung | |
0 °C bis 80 °C | |
1 m |
Empfohlen für Messungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen (–5 bis 100 °C) oder bei schnellen Temperaturschwankungen | |
± 1500 | |
120 mm | |
12 mm |