missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Osteogenic Growth Peptide, OGP

Artikelnummer. 16429618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16429618 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1563

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Osteogenic Growth Peptide, OGP is a short, naturally occurring 14-mer growth factor peptide found in serum at μM concentrations.

Spezifikation

Reinheit 98.35%
CAS 132996-61-3
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 1523.74 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.