Learn More
Osteopontin Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Osteopontin, Rabbit Polyclonal Antibody.
162.00 € - 703.80 €
Spezifikation
Antigen | Osteopontin |
---|---|
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12603467
|
Epredia
RB-9097-R7 |
Prediluted | 7 mL |
336.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12673457
|
Epredia
RB-9097-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12663457
|
Epredia
RB-9097-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12653457
|
Epredia
RB-9097-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Osteopontin is a 34kDa extracellular matrix protein with a cell-binding domain. It was originally identified as a major component of the non-collagenous organic bone matrix however it has subsequently been demonstrated in a wide range of normal adult tissue and body fluids. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. This antibody should prove useful in studying the expression of this matrix glycoprotein in tissue homeostasis. This antibody is suitable for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Pig and Dog. Others not tested.
Epitope: Internal domain
Immunogen: A synthetic peptide derived from internal domain of human Osteopontin
Molecular Weight: 34kDa
Positive Control: Jurkat cells; Gastric CA or Osteosarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic This antibody is suitable for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Osteopontin | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Extracellular Matrix | |
A synthetic peptide derived from internal domain of human Osteopontin | |
Primary |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Human | |
IgG |