Learn More
Osthole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449895
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16449895 250 mg 250 Milligramm
16451288 5 g 5 Gramm
16442489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449895 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osthole
CAS 484-12-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H16O3
Menge 250 mg
Synonym Osthol NSC 31868
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C/C=C(C)\C)=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death