Learn More
Otilonium bromide, MedChemExpress
Beschreibung
Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Otilonium bromide |
| CAS | 26095-59-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H43BrN2O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Octylonium bromide SP63 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (177.44 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (88.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C1=CC=C(NC(C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC)=O)C=C1.[Br-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 563.57 |
| Mehr anzeigen |