Learn More
Ouabain Octahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16408366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0542
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H60O20
Menge 100 mg
Synonym Acocantherine G-Strophanthin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (171.52 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (13.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@]([C@](CC1)(C[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]2O)([H])[C@@H]2O)C3)O)([C@@H]3O)[C@]([C@@H](C[C@@]45C)O)([H])[C@]1([H])[C@]4(CC[C@@H]5C(CO6)=CC6=O)O.[8 H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 728.77
Formelmasse 728.77
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation